Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
Marca: Cole-Parmer™ 03076-25
Descripción
- Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica
- Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm de diámetro
- Capacidad de matraz de fondo redondo de 100 ml a 1000 ml en todas las posiciones
- La cubierta superior de polipropileno y las superficies externas están recubiertas de polvo buena resistencia química general
- El elemento de calentamiento en bovina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia térmica y soporte
- Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad
- Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
- Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y llega corriente eléctrica a los calefactores
Servicio Técnico
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
6 × 100 ml | |
230 V | |
6 cavidades | |
420 W | |
6 | |
50/60 Hz |
270 x 1210 x 110 mm | |
Parte superior de polipropileno/aluminio con pintura en polvo | |
Enchufe para Reino Unido y UE | |
10,1kg | |
450 °C |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.