Learn More
Epredia™ Accesorios para micrótomos deslizantes HM 430, HM 450 y 440 E
Mantenga los micrótomos deslizantes Epredia™ HM 430 y HM 450 con los accesorios para micrótomos deslizantes Epredia™ HM 430, HM 450 y 440 E.
Marca:  Epredia™ 502140
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12003059
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Mantenga los microtomos deslizantes Thermo Scientific™ HM 430 y HM 450 con los accesorios para micrótomos deslizantes Thermo Scientific HM 430, HM 450 y 440 E.
Bandeja de tampones estándar
  • Mantiene las plataformas en su lugar mediante un imán
  • Rellene la bandeja con todo tipo de soluciones y tampones acuosos.
  • Elemento refrigerador para solución tampón
  • Utilícelo prerrefrigerado en la bandeja de tampones estándar para refrigerar el tejido.
  • Utilícelo congelado junto con la solución de tampón para evitar que se infle la solución de tampón congelada.
  • Aumentador de gran campo de visión
  • Aumento de 2,5X
  • Mover, oscilar y desplazar para una posición de visualización óptima
  • Incluye adaptador e iluminación
  • StemiScope™ con sistema óptico y soporte
  • Lentes: 10X
  • Lentes complementarias: 0.63X
  • Intervalo de aumento: De 4,1 a 31,5X
  • Adaptador de microscopio para vista angulada de la muestra
  • Vista horizontal y mecanismo de oscilación y desplazamiento vertical
  • Guía de luz de cuello de cisne
  • Haz de fibra de 3,5 mm
  • Guía de luz de cuello de cisne: 50 mm de largo
  • Guía de luz flexible: 750 mm de largo
  • Alta intensidad lumínica
  • Incluye adaptador para KL200 (760317)
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Bandeja de residuos
    Bandeja de residuos
    Micrótomos deslizantes Epredia HM 430 y HM 450