Learn More
Thermo Scientific™ HMDS (Hexametildisilazano)
Amplía considerablemente el ámbito de aplicación práctica del análisis de GC, lo que mejora los resultados cromatográficos en el caso de la sililación de azúcares y sustancias relacionadas.
340.56€
Especificaciones
Concentración estándar Del 98 al 100%
Para utilizar con Desactivación y revestimiento de soporte cromatográfico
Riesgos Corrosivo, inflamable
Almacenamiento Temperatura ambiente
Componentes estándar Hexametildisilazano
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11552371
Ver documentos
Thermo Scientific™
TS-84770
25 g
340.56€
cada uno
Descripción
Descripción
El HMDS (hexametildisilazano) Thermo Scientific™ amplía perfectamente el rango práctico de GC, con lo que mejora los resultados cromatográficos en la sililación de azúcares y sustancias relacionadas.
  • Apto para desactivar y revestir soportes cromatográficos
  • Monofuncional, impide la polimerización y elimina la humedad de la superficie
Especificaciones
Especificaciones
Del 98 al 100%
Corrosivo, inflamable
Hexametildisilazano
Desactivación y revestimiento de soporte cromatográfico
Temperatura ambiente
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HMDS, 25 g. Hexamethyldisilazane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .