Learn More
Hoefer™ HE-PLUS Horizontal Electrophoresis System
Compact, easy-to-use system completely integrated with a built-in variable power supply
Marca: Hoefer™ HE-PLUS-230V
Includes: Tanque de gel, tapa de seguridad, fuente de alimentación, cuatro peines 14/28 pocillos, tres bandejas de gel y soporte de colado externo
Descripción
Características del sistema de electroforesis
- Alto rendimiento, formato de 96 pocillos, con peines compatibles con pipetas multicanal—para la carga directa de muestras en un espacio reducido.
- Máxima capacidad de muestras: 112 muestras (4 peines de 28 muestras cada uno)
- Construcción robusta de policarbonato
- La tapa ventilada reduce la condensación para que la operación se pueda monitorizar visualmente.
Características de la fuente de alimentación
- Pantalla LED para una visualización sencilla de la tensión, el amperaje y el tiempo
- Ajustable de 10 a 150V o 10 a 500 mA para un control máximo de los parámetros de separación
- Temporizador de 99:59 minutos con una alerta sonora de fin de proceso o una secuencia continua
- Memoria automática de la última tensión y hora utilizadas
- Tensión de entrada: 115 V, 50/60 Hz
Certifications
TVE, CSA, and CE (Power supply)
Especificaciones
CE, CSA, TVE | |
Sistema de electroforesis horizontal | |
Tanque de gel, tapa de seguridad, fuente de alimentación, bandeja de gel grande, bandejas de gel medianas, peine grande o mediano de 14 o 28 pocillos, soporte de montaje | |
11,8 oz | |
17 x 24,5 x 6,2 cm | |
5,1 in | |
13 cm | |
4,9 in | |
12,5 cm | |
6,2 cm | |
410 g | |
230 V | |
De 10 a 400 mA |
99,59 horas o continuo | |
LED | |
112 | |
350 ml | |
6,6 in | |
17 cm | |
9,6 in | |
24,5 cm | |
2,4 in | |
0,9 lb | |
230 V 50/60 Hz | |
45 W | |
50/60 Hz |