Learn More
Hoefer™ HE-PLUS Horizontal Electrophoresis System
Compact, easy-to-use system completely integrated with a built-in variable power supply
903.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, CSA, TVE |
---|---|
Temporizador | 99,59 horas o continuo |
Tipo | Sistema de electroforesis horizontal |
Pantalla | LED |
Incluye | Tanque de gel, tapa de seguridad, fuente de alimentación, bandeja de gel grande, bandejas de gel medianas, peine grande o mediano de 14 o 28 pocillos, soporte de montaje |
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15308693
|
Hoefer™
HE-PLUS-230V |
230 V |
903.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Electrophoresis System Features
- High-throughput, 96-well format with multichannel-pipet—compatible combs for the direct loading of samples in a small footprint
- Maximum Sample Capacity: 112 samples (4 combs, 28 samples each)
- Rugged polycarbonate construction
- Vented lid reduces condensation so the run can be visually monitored
Power Supply Features
- LED display for easy viewing of the voltage, amperage, and time
- Adjustable from 10 to 150V or 10 to 500mA for maximum control of the separation parameters
- 99:59 minute timer with an audible end of run alert, or continuous run
- Automatic memory of the last used voltage and time
- Input Voltage: 115V, 50/60Hz
Certifications
TVE, CSA, and CE (Power supply)
Especificaciones
CE, CSA, TVE | |
Sistema de electroforesis horizontal | |
Tanque de gel, tapa de seguridad, fuente de alimentación, bandeja de gel grande, bandejas de gel medianas, peine grande o mediano de 14 o 28 pocillos, soporte de montaje | |
11,8 oz | |
17 x 24,5 x 6,2 cm | |
5,1 in | |
13 cm | |
4,9 in | |
12,5 cm | |
6,2 cm | |
410 g | |
50/60 Hz |
99,59 horas o continuo | |
LED | |
112 | |
350 ml | |
6,6 in | |
17 cm | |
9,6 in | |
24,5 cm | |
2,4 in | |
0,9 lb | |
45 W |