Learn More
Hoefer™ Replacement Parts for HE 99X Max Submarine Electrophoresis Unit
Various replacement parts for Submarine Electrophoresis Unit
Marca: Hoefer™ HE96X
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Piezas de repuesto
- Conjunto de cámara de tampón (incluye 4 patas niveladoras, 2 conectores tipo banana con arandelas de níquel y nailon, y 2 conjuntos de tiras de electrodos de cable de platino)
- Conjunto de tapa (incluye tapa, cables de alta tensión rojos y negros y dos tapones de tapa)
Especificaciones
Unidad de electroforesis submarina HE99X Max | |
Conjunto de tapa | |
Tapa, cables de alta tensión rojos y negros y dos enchufes de tapa |