Learn More
Hoefer™ Replacement Parts for HE 99X Max Submarine Electrophoresis Unit
Various replacement parts for Submarine Electrophoresis Unit
299.00€ - 389.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis submarina HE99X Max |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11569563
|
Hoefer™
HE96X |
Conjunto de tapa | Tapa, cables de alta tensión rojos y negros y dos enchufes de tapa |
299.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11579543
|
Hoefer™
HE90X |
Conjunto de cámara de tampón | 4 patas niveladoras, 2 conectores tipo banana con arandelas de níquel y nailon, y 2 conjuntos de tiras de electrodos de cable de platino |
389.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Replacement Parts
- Buffer chamber assembly (Includes 4 leveling feet, 2 banana plugs with nickel and nylon washers, and 2 platinum wire electrode strip assemblies)
- Lid assembly (Includes lid, red and black high-voltage leads, and two lid plugs)
Especificaciones
Unidad de electroforesis submarina HE99X Max |