Learn More
Hoefer™ Separadores de gradientes Serie SG
Ideal for generating gradients of polyacrylamide, sucrose, and cesium chloride
Marca:  Hoefer™ SG15
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11534424
  • 498.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes:
  • Los modelos SG 15, SG 30, SG 50 y SG 100 incluyen separador de gradientes con válvulas de PTFE, conexión de salida Luer, varilla de soporte, accesorio dentado de adaptador, aguja de calibre 22.
  • El modelo SG 500 incluye separador de gradientes con válvula de inserción-extracción, cuatro abrazaderas de manguera de apriete y sellado para tubos.
Descripción
Descripción
Modelos SG 15, SG 30, SG 50 y SG 100
  • Elaborado en plástico acrílico pesado con válvulas de resina PTFE de alta calidad y sin fugas
  • Ofrecen una base plana para una mayor estabilidad en agitadores magnéticos; la varilla de soporte se puede acoplar al soporte de anillo para una mayor estabilidad
  • Acepta tubos Luer o de 4 mm de D.I.; con los adaptadores incluidos, también puede aceptar tubos de 2 mm de D.I. o de calibre 22
  • SG 100 es ideal para los coladores de gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (para cuatro geles) o SE 215 (para 10 geles)
Modelo SG 500
  • Hecho de dos cámaras acrílicas cilíndricas ensambladas y montadas una base acrílica plana
  • Utiliza una válvula de inserción-extracción simple para abrir y cerrar el paso entre el depósito y las cámaras de mezcla
  • Adecuado para la formación de gradientes de poliacrilamida o gradientes de tampón utilizados con columnas de cromatografía de medianas a pequeñas
  • Ideal para usar con los coladores de gel múltiples Hoefer SE 615 o SE 915
Especificaciones
Especificaciones
Colador de gel Mighty Small™ SE 275 (para 4 geles) o SE 215 (para 10 geles)
Separador de gradientes con válvulas de PTFE, conexión de salida Luer, varilla de soporte, accesorio dentado de adaptador y aguja 22G
15 ml
Separador de gradientes
0,5 oz
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hoefer™ Separadores de gradientes Serie SG > Modelo SG 15; 15 ml de volumen total