Learn More
Hoefer™ Separadores de gradientes Serie SG
Ideal for generating gradients of polyacrylamide, sucrose, and cesium chloride
498.00€ - 842.75€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10089259
|
Hoefer™
SG100 |
100 ml | N/A | |||||||
11564424
|
Hoefer™
SG100 |
100 ml |
599.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12089937
|
Hoefer™
SG50 |
50 ml |
562.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11570764
|
Hoefer™
SG50 |
50 ml | N/A | |||||||
11544424
|
Hoefer™
SG30 |
30 ml |
507.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10049309
|
Hoefer™
SG500 |
500 ml | N/A | |||||||
12074647
|
Hoefer™
SG500 |
500 ml |
682.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10714762
|
Hoefer™
80619761 |
15 ml | N/A | |||||||
11534424
|
Hoefer™
SG15 |
15 ml |
498.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Modelos SG 15, SG 30, SG 50 y SG 100
- Elaborado en plástico acrílico pesado con válvulas de resina PTFE de alta calidad y sin fugas
- Ofrecen una base plana para una mayor estabilidad en agitadores magnéticos; la varilla de soporte se puede acoplar al soporte de anillo para una mayor estabilidad
- Acepta tubos Luer o de 4 mm de D.I.; con los adaptadores incluidos, también puede aceptar tubos de 2 mm de D.I. o de calibre 22
- SG 100 es ideal para los coladores de gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (para cuatro geles) o SE 215 (para 10 geles)
- Hecho de dos cámaras acrílicas cilíndricas ensambladas y montadas una base acrílica plana
- Utiliza una válvula de inserción-extracción simple para abrir y cerrar el paso entre el depósito y las cámaras de mezcla
- Adecuado para la formación de gradientes de poliacrilamida o gradientes de tampón utilizados con columnas de cromatografía de medianas a pequeñas
- Ideal para usar con los coladores de gel múltiples Hoefer SE 615 o SE 915
Especificaciones
Separador de gradientes |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hoefer™ Separadores de gradientes Serie SG