Learn More
Hoefer™ Separadores de gradientes Serie SG
Ideal for generating gradients of polyacrylamide, sucrose, and cesium chloride
Marca: Hoefer™ SG30
Includes:
- Los modelos SG 15, SG 30, SG 50 y SG 100 incluyen separador de gradientes con válvulas de PTFE, conexión de salida Luer, varilla de soporte, accesorio dentado de adaptador, aguja de calibre 22.
- El modelo SG 500 incluye separador de gradientes con válvula de inserción-extracción, cuatro abrazaderas de manguera de apriete y sellado para tubos.
Descripción
Modelos SG 15, SG 30, SG 50 y SG 100
- Elaborado en plástico acrílico pesado con válvulas de resina PTFE de alta calidad y sin fugas
- Ofrecen una base plana para una mayor estabilidad en agitadores magnéticos; la varilla de soporte se puede acoplar al soporte de anillo para una mayor estabilidad
- Acepta tubos Luer o de 4 mm de D.I.; con los adaptadores incluidos, también puede aceptar tubos de 2 mm de D.I. o de calibre 22
- SG 100 es ideal para los coladores de gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (para cuatro geles) o SE 215 (para 10 geles)
- Hecho de dos cámaras acrílicas cilíndricas ensambladas y montadas una base acrílica plana
- Utiliza una válvula de inserción-extracción simple para abrir y cerrar el paso entre el depósito y las cámaras de mezcla
- Adecuado para la formación de gradientes de poliacrilamida o gradientes de tampón utilizados con columnas de cromatografía de medianas a pequeñas
- Ideal para usar con los coladores de gel múltiples Hoefer SE 615 o SE 915
Especificaciones
Colador de gel Mighty Small™ SE 275 (para 4 geles) o SE 215 (para 10 geles) | |
Separador de gradientes con válvulas de PTFE, conexión de salida Luer, varilla de soporte, accesorio dentado de adaptador y aguja 22G | |
30 ml |
Separador de gradientes | |
1 oz |