Learn More
Hoefer™ SUB25 Maxi-Plus Submarine Gel Electrophoresis Combs
For use with standard and cooled gel electrophoresis models
Marca:  Hoefer™ SUB25-C2-26MC
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12615796
  • 82.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los volúmenes de muestra de peine indicados son para pocillos de 5 mm de profundidad
Especificaciones
Especificaciones
Modelo de electroforesis en gel estándar y refrigerado
8
0,2 cm
0,27 in
0,19 in
Peine
0,07 in
60 μl
0,7 cm
0,5 cm