Learn More
Hoefer™ SUB25 Maxi-Plus Submarine Gel Electrophoresis Combs
For use with standard and cooled gel electrophoresis models
82.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Modelo de electroforesis en gel estándar y refrigerado |
---|---|
Tipo | Peine |
Anchura del pocillo (imperial) | 0,27 in |
Anchura del pocillo (métrico) | 0,7 cm |
Fondo de la cubeta (imperial) | 0,19 in |
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12695786
|
Hoefer™
SUB25-C1-26MC |
0,03 in | 0,1 cm | 26 |
82.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12615796
|
Hoefer™
SUB25-C2-26MC |
0,07 in | 0,2 cm | 8 |
82.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Comb sample volumes listed are for 5 mm deep wells
Especificaciones
Modelo de electroforesis en gel estándar y refrigerado | |
0,27 in | |
0,19 in |
Peine | |
0,7 cm | |
0,5 cm |