Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Sponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
Marca: Hoefer™ TE45
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- 3 o 6 mm de grosor
- 4 unidades
Especificaciones
Depósito de transferencia TE 42, TE 62 | |
Dacron | |
0,25 in |
Esponja | |
4 | |
0,6 cm |