Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Sponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
40.53€ - 49.97€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12074637
|
Hoefer™
TE45F |
Depósito de transferencia TE 42, TE 62 | Espuma | 0,25 in | 0,6 cm |
40.53€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11525634
|
Hoefer™
TE45F-1/8 |
Depósito de transferencia TE 42, TE 62 | Espuma | 0,12 in | 0,3 cm |
49.97€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12029967
|
Hoefer™
TE25 |
Depósito de transferencia TE 22 Mini | Espuma | 0,23 in | 0,6 cm |
45.13€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12014727
|
Hoefer™
TE25F-1/8 |
Depósito de transferencia TE 22 Mini | Espuma | 0,11 in | 0,3 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12069927
|
Hoefer™
TE45F-1/8 |
Depósito de transferencia TE 42, TE 62 | Espuma | 0,12 in | 0,3 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11514444
|
Hoefer™
TE45 |
Depósito de transferencia TE 42, TE 62 | Dacron | 0,25 in | 0,6 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- 3 or 6 mm Thick
- 4 pcs
Especificaciones
Esponja | |
4 |