Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Sponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
Marca: Hoefer™ TE25F-1/8
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- 3 o 6 mm de grosor
- 4 unidades
Especificaciones
Depósito de transferencia TE 22 Mini | |
Espuma | |
0,11 in |
Esponja | |
4 | |
0,3 cm |