Learn More
OHAUS™ Holder Clamp
OHAUS™ Holder Clamp provides secure support for holding glassware at elevated positions.
Marca: OHAUS™ 30392311
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión
- El aluminio es ligero pero fuerte
- El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos
- Disponible en diferentes formas y tamaños para adaptarse a las necesidades del laboratorio
Especificaciones
Ángulo de conexión fijo de 90° | |
Aluminio | |
7,75 in |
Soporte | |
Abrazadera, soporte, empuñadura de estante, CLC-SHGRPA | |
197,00 mm |