Learn More
OHAUS™ Holder Clamp
OHAUS™ Holder Clamp provides secure support for holding glassware at elevated positions.
15.40€ - 241.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15702249
|
OHAUS™
30392196 |
Abrazadera, soporte, Jumbo, CLC-JUMBOA | Aluminio |
35.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15712249
|
OHAUS™
30392197 |
Abrazadera, soporte, normal, CLC-REGLRZ | Mango niquelado |
25.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15712409
|
OHAUS™
30392357 |
Abrazadera, soporte, Jumbo, CLC-JUMBOS | Acero inoxidable |
61.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15722279
|
OHAUS™
30392228 |
Abrazadera, soporte, giratorio, CLC-SWIVLS | Acero inoxidable |
97.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15722299
|
OHAUS™
30392248 |
Abrazadera, soporte, todas las posiciones, CLC-ALLPSZ | Mango niquelado |
66.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15732269
|
OHAUS™
30392219 |
Abrazadera, soporte, normal, CLC-REGLRS | Acero inoxidable |
61.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15752359
|
OHAUS™
30392311 |
Abrazadera, soporte, empuñadura de estante, CLC-SHGRPA | Aluminio |
241.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15772259
|
OHAUS™
30392213 |
Abrazadera, soporte, giratorio, CLC-SWIVLZ | Mango niquelado |
35.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15772459
|
OHAUS™
30400045 |
Abrazadera, soporte, abrazadera ultra, CLC-ULTRAA | Aluminio |
103.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15792239
|
OHAUS™
30392195 |
Abrazadera, soporte, CLC-CLMPHA | Aluminio |
25.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15792309
|
OHAUS™
30392265 |
Abrazadera, soporte, universal, CLC-UNSMBA | Aluminio |
15.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Stainless steel is autoclavable and corrosion-resistant
- Aluminum is lightweight yet strong
- Cast iron with black enamel finish is chemical-resistant
- Available in different shapes and sizes to fit your laboratory needs
Especificaciones
Soporte |