Learn More
OHAUS™ Holder Clamp
OHAUS™ Holder Clamp provides secure support for holding glassware at elevated positions.
Marca:  OHAUS™ 30400045
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15772459
  • 103.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión
  • El aluminio es ligero pero fuerte
  • El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos
  • Disponible en diferentes formas y tamaños para adaptarse a las necesidades del laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ángulo de conexión fijo de 90°
Aluminio
102,000 mm
6 a 24 mm
102,00 mm
Soporte
Abrazadera, soporte, abrazadera ultra, CLC-ULTRAA
4,00 in
4,00 in