Learn More
Ácido homovanílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11429663
Ácido homovanílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429663
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11429663
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12441.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Fluorimetric reagent and major catecholamine metaboliteHomovanillic acid is used as a reagent in the determination of oxidative enzymes. It is associated with dopamine levels in the brain. Its presence supports a diagnosis of neuroblastoma and malignant pheochromocytoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua,dimetilsulfóxido, etanol, metanol y acetato de etilo.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306-08-1
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.175
Número MDL MFCD00004350
Clave InChI QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo homovanillic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, vanillacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homovaniuic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, homovanillate, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1738
ChEBI CHEBI:545959
Nombre IUPAC ácido 2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homovanillic acid
Punto de fusión 140°C to 145°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2213447
Índice Merck 14,4740
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0429616 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA12441.03,A12441.14,A12441.06
Número de loteX29H051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA12441.03,A12441.14,A12441.06
Número de lote90007913 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12441.03,A12441.14,A12441.06
Número de lote10236283 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12441.03,A12441.14,A12441.06
Número de lote10162372 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12441.03,A12441.14,A12441.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido homovanílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >