Learn More
Honeywell Analytics™ Detectores de un único gas GasAlertClip Extreme
Durable, reliable, accurate, easy to use
225.00€ - 301.91€
Especificaciones
Tipos de alarma | Visual, con vibración, audible (95 dB) |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: Conformidad Europea, Clase I, División 1, Grupo A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, Directiva CEM 89/336/CEE |
Fondo (imperial) | 1.1 in. |
Fondo (métrico) | 2.79 cm |
Tipo de pantalla | LCD |
Código de producto | Marca | Duración de la batería | Componentes medidos | Intervalo de medición | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Duración de la batería | Componentes medidos | Intervalo de medición | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15620515
|
Honeywell Analytics™
BWC2-X |
2 años | Oxígeno | Del 0 al 30% | 2 años |
225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11905684
|
Honeywell Analytics™
GA24XTH510 |
2 años | Sulfuro de hidrógeno | De 0 a 100 ppm | 2 años |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Simplicity and minimal training requirements make these gas detectors low-cost option and compact, lightweight design makes them versatile and comfortable.
- Full function self-test of sensor, battery status, circuit integrity and audible/visual alarms
- Bright wide-angled visual alarm bars and internal vibrating alarm for high noise environments
- Large confidence LCD displays life remaining in months, days and hours
- Water resistant
SO2
- Temperature Range: -30° to +50°C (-22° to +122°F)
- Measuring Range: 0 to 100ppm
- Alarm Level (low/high): 5/10ppm
- Warranty: Two-year detector only
- Temperature Range: -20° to +50°C (-4° to +122°F)
- Measuring Range: 0 to 30.0% by vol
- Alarm Level (low/high): 19.5/23.5%
- Requires calibration
- Warranty: Two-year detector only
- Temperature Range: -30° to +50°C (-22° to +122°F)
- Measuring Range: 0 to 300ppm
- Alarm Level (low/high): 35/200ppm
- Two- and three-year detectors available
- Alarm Level (low/high): Selectable to 5/10ppm or 10/15ppm
- Temperature Range: -40° to +50°C (-40° to +122°F)
- Two- and three-year detectors available
- Measuring Range: 0 to 100ppm
Applications:
For detection of H2S, CO, SO2, O2
Compliance
ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: European Conformity, Class I, Division 1, Group A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, EMC Directive 89/336/EEC
Garantía
Two- or three-year warranty from activation (given normal operation plus one year shelf life)
Especificaciones
Visual, con vibración, audible (95 dB) | |
1.1 in. | |
LCD | |
8.12 cm | |
66/67 | |
2.7 oz. | |
2 in. |
ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: Conformidad Europea, Clase I, División 1, Grupo A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, Directiva CEM 89/336/CEE | |
2.79 cm | |
3.2 in. | |
Del 5 al 95% | |
5.08 cm | |
76 g | |
5.08 cm |