Learn More
Honeywell™ Protector facial Honeywell™ Supervizor
Gama de protecciones faciales instaladas en el casco robustas y de alta resistencia con compatibilidad con protección auditiva. Las protecciones faciales Sperian™ Honeywell™ Supervizor tienen una amplia selección de viseras que se pueden adaptar a la aplicación/peligro específico.
Marca: Honeywell™ 1002312
Detalles adicionales : Peso : 0.11700kg
Descripción
- Se recomienda su uso en los sectores de química y silvicultura, entre otros
- Protege frente a peligros como la abrasión, partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, gases, vapores y humo
- Máxima protección, lo que permite un movimiento de la cabeza completo, sin restricciones
- El visor plegado elimina huecos y su perfil sigue el contorno de la cara
Especificaciones
440 mm | |
Visor de policarbonato transparente de 230 mm | |
SV9PC | |
Policarbonato |
EN 166 1B, CE 0100, CE 0086 | |
Protector facial Supervizor | |
Paquete de 1 |