Learn More
Cole-Parmer™ Contenedor aislado compacto ThermoSafe™
Elija entre diversos tamaños para satisfacer sus necesidades de refrigeración con estos contenedores aislados compactos. Los contenedores aislados y compactos Cole Parmer™ ThermoSafe™ son ideales para el envío de materiales no peligrosos.
35.70€ - 47.40€
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11756028
|
Cole-Parmer™
03730-20 |
15,4 x 15,4 x 15,4 cm (6 x 6 x 6 pulgadas) |
47.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11775509
|
Cole-Parmer™
03730-30 |
20,32 x 20,32 x 27,94 cm (8 x 8 x 11 pulgadas) | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- Los contenedores compactos tienen un interior cilíndrico para contener tubos, viales y otros artículos pequeños
- Añada tantos paquetes de hielo como necesite
- Solo para materiales no peligrosos
Especificaciones
Contenedor aislado y compacto | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Contenedor aislado compacto ThermoSafe™