Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control
Hotplate with Performance Control are robust and highly durable in non-stop operation.
Marca: Gestigkeit Harry HD3-400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Placas calefactoras eléctricas con control de temperatura variable, con o sin controlador termostático. Construcción sólida para un rendimiento continuo; placa calefactora de aleación de aluminio.
- Gracias al sistema de calentamiento asimétrico a largo plazo (las esquinas y los bordes de la placa calefactora están sometidos a más calor), se garantiza una temperatura uniforme en toda la superficie calefactora.
- Aislamiento sin asbesto. La carcasa está hecha de acero inoxidable de alta calidad n.º 1.4301 y se ha pulverizado en naranja la sección central.
- Cuatro patas ajustables garantizan una estabilidad adicional. Cable de conexión de aprox. 1,7 m. de longitud, 230 V/3200 W con enchufe Schuko.
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Placa calefactora | |
370 °C máximo | |
442 mm | |
592 mm | |
Control de rendimiento |
442 x 592 x 170 mm | |
Aleación de aluminio | |
170 mm | |
25 kg | |
4000 W |