Learn More
IKA™ HRC 2 lite
GREENER_CHOICE
Compact refrigerated and heating circulator with powerful 400 W cooling and 1000 W heating capacity, designed for simple tempering tasks down from -10 to 100°C.
Marca:  IKA™ 0020104311
2742.89 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17803904
  • 3044.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Device for tempering bioreactors and laboratory reactors, open bath solutions or serves as a tempering source for measuring devices.
  • Compact and space-saving design allows the refrigerated and heating circulator fit in confined laboratory space conditions.
  • Easily accessible
  • Easy-to-clean mesh filter
  • Powerful pressure and suction pump
  • Sustainable thanks to the natural refrigerant R290
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5°C a 32°C
400 W
Pressure/Suction Pump
Refrigerated and Heating Circulator
1000 W
0,35 bar
51 dBA
IP21
225 mm
430 mm
230 V
Compact refrigerated and heating circulator
18/ l/min
-10°C a +100°C
LED
HRC 2 lite, Olive for DN 8 hoses (2/Cs), USB A-B Cable
0.15 bar
UE
±0.1 K
385 mm
24.9 kg
50/60 Hz
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
IKA™ HRC 2 lite > Tipo de enchufe: UE