Learn More
IKA™ HRC 2 lite
Compact refrigerated and heating circulator with powerful 400 W cooling and 1000 W heating capacity, designed for simple tempering tasks down from -10 to 100°C.
3044.00€
Especificaciones
Temperatura ambiente | 5°C a 32°C |
---|---|
Descripción | Compact refrigerated and heating circulator |
Capacidad de refrigeración | 400 W |
Caudal | 18/ l/min |
Tipo de bomba | Pressure/Suction Pump |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17803904
![]() |
IKA™
0020104311 |
UE |
3044.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Device for tempering bioreactors and laboratory reactors, open bath solutions or serves as a tempering source for measuring devices.
- Compact and space-saving design allows the refrigerated and heating circulator fit in confined laboratory space conditions.
- Easily accessible
- Easy-to-clean mesh filter
- Powerful pressure and suction pump
- Sustainable thanks to the natural refrigerant R290
Especificaciones
5°C a 32°C | |
400 W | |
Pressure/Suction Pump | |
Refrigerated and Heating Circulator | |
1000 W | |
0,35 bar | |
51 dBA | |
±0.1 K | |
385 mm | |
24.9 kg | |
50/60 Hz |
Compact refrigerated and heating circulator | |
18/ l/min | |
-10°C a +100°C | |
LED | |
HRC 2 lite, Olive for DN 8 hoses (2/Cs), USB A-B Cable | |
0.15 bar | |
IP21 | |
225 mm | |
430 mm | |
230 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
IKA™ HRC 2 lite