Learn More
Herka™ Picnómetro de vidrio borosilicatado Hubbard™
Diseñado para determinar y comparar valores de densidad o gravedad específica. El picnómetro de vidrio borosilicatado Herka™ Hubbard™ es adecuado para su uso con líquidos o sólidos.
Marca: Herka™ A1858300
Descripción
- Para uso con líquidos o sólidos
- Construcción de vidrio borosilicatado
Especificaciones
30 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Medición de la densidad y la gravedad específica |
Título del producto
Herka™ Picnómetro de vidrio borosilicatado Hubbard™ > Capacidad: 30 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido