Learn More
Merck Matraz con junta esmerilada para filtración en vacío
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Marca: Merck XX1514705
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración de vacío de vidrio Millipore o proporcionar una configuración alternativa. Este elemento es una pieza de accesorio para los kits de soportes de filtro de vidrio de todo Millipore y el kit MilliSolve.
Especificaciones
Transparente | |
Millipore All-glass Filter Holders Kit, Millipore MilliSolve Kit | |
Standard Bottom | |
1 L |
Reutilizable | |
Vidrio de borosilicato | |
Standard Bottom Flask |
Título del producto
Merck Matraz con junta esmerilada para filtración en vacío > Matraz de junta esmerilada, 1 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido