missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Calcitonin R Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
183.00€ - 431.00€
Especificaciones
Antígeno | Calcitonin R |
---|---|
Clon | 462815 |
Dilución | Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18754397
|
R&D Systems
MAB46141-SP |
25 μg |
183.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18703307
|
R&D Systems
MAB46141-100 |
100 μg |
431.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Calcitonin R Monoclonal specifically detects Calcitonin R in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.Especificaciones
Calcitonin R | |
Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS. | |
calcitonin receptor, CalcitoninR, CALCR, CRT, CTR, CT-R, CTR1 | |
HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Calcitonin R, Ala25-Ala474, Accession # NP_001733 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
Detects human Calcitonin R in direct ELISAs. |
462815 | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
NP_001733 | |
799 | |
IgG2a | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto