missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF-21 humana
Human FGF-21 quantitates human FGF-21 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH188RBX10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La FGF-21 humana cuantifica la FGF-21 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el FGF-21 humano natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos. Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. Aún no se ha determinado la función de este factor de crecimiento.Especificaciones
FGF; FGF21; FGF-21; factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 21; UNQ3115/PRO10196 | |
8 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FGF21 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 8 a 2000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9NSA1 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
10 × 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
FGF21 | |
4 h 45 min |