missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human FGF-21 ELISA Kit
Human FGF-21 quantitates human FGF-21 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | FGF; FGF21; FGF-21; factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 21; UNQ3115/PRO10196 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 8 a 2000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 8 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17174939
|
Invitrogen™
EH188RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17834090
|
Invitrogen™
EH188RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16811966
|
Invitrogen™
EH188RB |
96 pruebas |
656.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17124473
|
Invitrogen™
EH188RB |
96 pruebas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Human FGF-21 quantitates human FGF-21 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FGF-21.
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities and are involved in a variety of biological processes including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. The function of this growth factor has not yet been determined.Especificaciones
FGF; FGF21; FGF-21; factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 21; UNQ3115/PRO10196 | |
8 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FGF21 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
FGF21 | |
4 h 45 min |
De 8 a 2000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9NSA1 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |