missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GTF2I Full-length ORF (AAH04472, 1 a.a. - 274 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH04472 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2969 |
Peso molecular | 55.88kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16155911
|
Abnova™
H00002969-P02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16165911
|
Abnova™
H00002969-P02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a multifunctional phosphoprotein with roles in transcription and signal transduction. It is deleted in Williams-Beuren syndrome, a multisystem developmental disorder caused by the deletion of contiguous genes at chromosome 7q11.23. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 7, 13 and 21. [provided by RefSeq]
Sequence: MAQVAMSTLPVEDEESSESRMVVTFLMSALESMCKELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQANRMSVDAVEIETLRKTVEDYFCFCYGKALGKSTVVPVPYEKMLRDQSAVVVQGLPEGVAFKHPENYDLATLKWILENKAGVSFIIKRPFLEPKKHVGGRVMVTDADRSILSPGGSCGPIKVKTEPTEDSGISLEMAAVTVKEESEDPDYYQYNIQGSHHSSEGNEGTEMEVPAEGEspecificaciones
AAH04472 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
55.88kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAQVAMSTLPVEDEESSESRMVVTFLMSALESMCKELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQANRMSVDAVEIETLRKTVEDYFCFCYGKALGKSTVVPVPYEKMLRDQSAVVVQGLPEGVAFKHPENYDLATLKWILENKAGVSFIIKRPFLEPKKHVGGRVMVTDADRSILSPGGSCGPIKVKTEPTEDSGISLEMAAVTVKEESEDPDYYQYNIQGSHHSSEGNEGTEMEVPAEG | |
RUO | |
GTF2I | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
2969 | |
GTF2I (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BAP-135/BAP135/BTKAP1/DIWS/FLJ38776/FLJ56355/IB291/SPIN/TFII-I/WBS/WBSCR6 | |
GTF2I | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |