Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de IDO humano
La IDO humana cuantifica la IDO humana en suero, plasma, sobrenadante.
692.00€ - 5270.00€
Especificaciones
Número de acceso | EC 1.13.11.52; Ido; IDO1; IDO-1; Indo; indoleamina 2,3 dioxigenasa; indola 2,3-dioxigenasa; indoleamina; indoleamina 2,3-dioxigenasa 1; indoleamina 23-dioxigenasa; indoleamina-2; indoleamina-pirrol 2,3 dioxigenasa; indoleamina-pirrol 2,3-dioxigenasa |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,819 a 200 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,81 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17125009
|
Invitrogen™
EH246RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2780.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17874100
|
Invitrogen™
EH246RBX10 |
10 × 96 pruebas |
5270.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17174533
|
Invitrogen™
EH246RB |
96 pruebas |
692.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La IDO humana cuantifica la IDO humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la IDO humana natural y recombinante.
IDO1 es una enzima que contiene heme intracelular que cataliza la disociación oxidativa del anillo de indol de varias moléculas reguladoras importantes como el triptófano, la serotonina y la melatonina. Al hacer esto, IDO1 inicia la producción de metabolitos biológicamente activos, comúnmente denominados kinureninas. IDO1 se expresa ampliamente en una variedad de tejidos humanos, así como en macrófagos y células dendríticas (CD). En la inflamación, los interferones (IFN) actúan sobre receptores específicos para desencadenar la inducción de IDO1. La producción de IFN gamma y la inducción de IDO1 representan mecanismos antimicrobianos importantes. La degradación y el agotamiento del triptófano por IDO1 inhibe el crecimiento de virus, bacterias y parásitos. Además, la IDO1 desempeña un papel complejo y crucial en la inmunorregulación durante la infección, el embarazo, la autoinmunidad, el trasplante y la neoplasia.
Especificaciones
EC 1.13.11.52; Ido; IDO1; IDO-1; Indo; indoleamina 2,3 dioxigenasa; indola 2,3-dioxigenasa; indoleamina; indoleamina 2,3-dioxigenasa 1; indoleamina 23-dioxigenasa; indoleamina-2; indoleamina-pirrol 2,3 dioxigenasa; indoleamina-pirrol 2,3-dioxigenasa | |
0,81 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Ido1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
IDO | |
4 h 45 min |
De 0,819 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P14902 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.