Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de IDO humano
La IDO humana cuantifica la IDO humana en suero, plasma, sobrenadante.
Marca: Invitrogen™ EH246RBX5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La IDO humana cuantifica la IDO humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la IDO humana natural y recombinante.
IDO1 es una enzima que contiene heme intracelular que cataliza la disociación oxidativa del anillo de indol de varias moléculas reguladoras importantes como el triptófano, la serotonina y la melatonina. Al hacer esto, IDO1 inicia la producción de metabolitos biológicamente activos, comúnmente denominados kinureninas. IDO1 se expresa ampliamente en una variedad de tejidos humanos, así como en macrófagos y células dendríticas (CD). En la inflamación, los interferones (IFN) actúan sobre receptores específicos para desencadenar la inducción de IDO1. La producción de IFN gamma y la inducción de IDO1 representan mecanismos antimicrobianos importantes. La degradación y el agotamiento del triptófano por IDO1 inhibe el crecimiento de virus, bacterias y parásitos. Además, la IDO1 desempeña un papel complejo y crucial en la inmunorregulación durante la infección, el embarazo, la autoinmunidad, el trasplante y la neoplasia.
Especificaciones
EC 1.13.11.52; Ido; IDO1; IDO-1; Indo; indoleamina 2,3 dioxigenasa; indola 2,3-dioxigenasa; indoleamina; indoleamina 2,3-dioxigenasa 1; indoleamina 23-dioxigenasa; indoleamina-2; indoleamina-pirrol 2,3 dioxigenasa; indoleamina-pirrol 2,3-dioxigenasa | |
0,81 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Ido1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,819 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P14902 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
IDO | |
4 h 45 min |
Título del producto
Invitrogen™ Kit ELISA de IDO humano > 5 x 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido