Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-78064
Código de producto. 18612580
  • 385.00€ / paquete de 5
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
5 Slides
Human
Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal) > 5 Slides