Learn More
Abnova™ Human PAPSS2 Partial ORF (NP_004661, 513 a.a. - 612 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004661 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9060 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16169835
|
Abnova™
H00009060-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16179835
|
Abnova™
H00009060-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sulfation is a common modification of endogenous (lipids, proteins, and carbohydrates) and exogenous (xenobiotics and drugs) compounds. In mammals, the sulfate source is 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate (PAPS), created from ATP and inorganic sulfate. Two different tissue isoforms encoded by different genes synthesize PAPS. This gene encodes one of the two PAPS synthetases. Defects in this gene cause the Pakistani type of spondyloepimetaphyseal dysplasia. Two alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: DPAGMPHPETKKDLYEPTHGGKVLSMAPGLTSVEIIPFRVAAYNKAKKAMDFYDPARHNEFDFISGTRMRKLAREGENPPDGFMAPKAWKVLTDYYRSLEEspecificaciones
NP_004661 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ATPSK2/SK2 | |
PAPSS2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9060 | |
PAPSS2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DPAGMPHPETKKDLYEPTHGGKVLSMAPGLTSVEIIPFRVAAYNKAKKAMDFYDPARHNEFDFISGTRMRKLAREGENPPDGFMAPKAWKVLTDYYRSLE | |
RUO | |
PAPSS2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |