Learn More
Gibco™ Human Relaxin-2 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
82.50€ - 3080.00€
Especificaciones
Número de acceso | P04090 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 6019 |
Peso molecular | 6 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17831483
|
Gibco™
130-15-100UG |
100 μg |
618.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17801373
|
Gibco™
130-15-1MG |
1 mg |
3080.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17850493
|
Gibco™
130-15-250UG |
250 μg |
1078.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17870683
|
Gibco™
130-15-25UG |
25 μg |
201.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17890023
|
Gibco™
130-15-500UG |
500 μg |
1844.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17831053
|
Gibco™
130-15-5UG |
5 μg |
82.50€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Relaxin 1 (also referred to as Relaxin or RLXH1) is a peptide hormone produced by the corpora lutea of the ovary during pregnancy in many mammalian species, including human. The secretion of the hormone into the blood stream just before parturition results in a marked softening and lengthening of the pubic symphysis and a softening of the cervix, which facilitates the birth process. By inhibiting uterine contractions, Relaxin 1 may influence the timing of parturition. Like insulin, Relaxin 1 consists of two peptide chains, A and B, covalently linked by disulfide bonds. By further analogy to insulin, the two peptides are synthesized as a single-chain precursor polypeptide with the B chain at the amino-terminus. The gene that encodes the human Relaxin 1 protein maps to chromosome 9. Relaxin 2, a related protein, is selectively expressed in the ovary during pregnancy. The gene that encodes the human Relaxin 2 protein also maps to chromosome 9.Especificaciones
P04090 | |
protein with no preservative | |
6 | |
E. coli | |
RUO | |
bA12D24.1.1; bA12D24.1.2; H2; H2-preprorelaxin; H2-RLX; Prorelaxin H2; relaxin 2; Relaxin A chain; Relaxin B chain; relaxin H2; relaxin, ovarian, of pregnancy; RLN2; RLX H2-RLX; RLXH2 | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
6019 | |
Human Relaxin-2 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
RLN2 | |
Unconjugated | |
A-Chain: QLYSALANKC CHVGCTKRSL ARFC B-Chain: DSWMEEVIKL CGRELVRAQI AICGMSTWS | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |