missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human S100 A7 ELISA Kit
Human S100 A7 quantitates human S100 A7 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH400RBX10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Human S100 A7 quantitates human S100 A7 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human S100 A7.
La proteína codificada por este gen es miembro de la familia de proteínas S100 que contienen motivos de unión de calcio de mano 2 EF. Las proteínas S100 se localizan en el citoplasma y/o núcleo de una amplia gama de células, y participan en la regulación de una serie de procesos celulares como la progresión y diferenciación del ciclo celular. Los genes S100 incluyen al menos 13 miembros que están localizados como un grupo en el cromosoma 1q21. Esta proteína difiere de las otras proteínas S100 de estructura conocida en su falta de capacidad de unión al calcio en una mano EF en el N-terminal. Esta proteína está notablemente sobreexpresada en las lesiones cutáneas de pacientes psoriáticos, pero se excluye como gen candidato para la susceptibilidad a la psoriasis familiar. No se conoce la función exacta de esta proteína.Especificaciones
Proteína S100-A7; PSOR1; Psoriasina; psoriasina 1; proteína de unión de calcio S100 A7; proteína de unión de calcio S100 A7; proteína de unión de calcio S100 A7 (psoriasina 1); S100A7; S100A7C | |
24 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
S100A7 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 24 a 6000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P31151 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
10 × 96 pruebas | |
Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl | |
S100A7 | |
4 h 45 min |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido