missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human S100 A7 ELISA Kit
Human S100 A7 quantitates human S100 A7 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | Proteína S100-A7; PSOR1; Psoriasina; psoriasina 1; proteína de unión de calcio S100 A7; proteína de unión de calcio S100 A7; proteína de unión de calcio S100 A7 (psoriasina 1); S100A7; S100A7C |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 24 a 6000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 24 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17175179
|
Invitrogen™
EH400RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17864140
|
Invitrogen™
EH400RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16862920
|
Invitrogen™
EH400RB |
96 pruebas |
656.00€
96 tests |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human S100 A7 quantitates human S100 A7 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human S100 A7.
The protein encoded by this gene is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs. S100 proteins are localized in the cytoplasm and/or nucleus of a wide range of cells, and involved in the regulation of a number of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. S100 genes include at least 13 members which are located as a cluster on chromosome 1q21. This protein differs from the other S100 proteins of known structure in its lack of calcium binding ability in one EF-hand at the N-terminus. This protein is markedly over-expressed in the skin lesions of psoriatic patients, but is excluded as a candidate gene for familial psoriasis susceptibility. The exact function of this protein is not known.Especificaciones
Proteína S100-A7; PSOR1; Psoriasina; psoriasina 1; proteína de unión de calcio S100 A7; proteína de unión de calcio S100 A7; proteína de unión de calcio S100 A7 (psoriasina 1); S100A7; S100A7C | |
24 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
S100A7 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl | |
S100A7 | |
4 h 45 min |
De 24 a 6000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P31151 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto