missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human Siglec-6 / CD327 Protein, Fc Tag

338.70€ - 2262.06€

Especificaciones

Número de acceso AAH35359
Peso molecular 60.3 kDa
Fuente Human Siglec-6, Fc Tag (SI6-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 16 - Val 320 (Accession # AAH35359).
Inmunógeno Gln 16 - Val 320
Requisitos de almacenamiento -20°C
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15877687
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
SI6-H5256-100UG
100 μg
338.70€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15887687
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
SI6-H5256-1MG
1 mg
2262.06€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sialic acid-binding Ig-like lectin 6 (SIGLEC6) is also known as CD antigen CD327, CD33 antigen-like 1 (CD33L or CD33L1), Obesity-binding protein 1 (OB-BP1). SIGLEC6 belongs to the immunoglobulin superfamily and SIGLEC (sialic acid binding Ig-like lectin) family, which contains two Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains and one Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. SIGLEC6 mediates sialic-acid dependent binding to cells. SIGLEC6 binds to alpha-2,6-linked sialic acid. The sialic acid recognition site may be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 60.3 kDa. As a result of glycosylation, the protein migrates as 80-100 kDa under reducing (R) condition, and 130-150 kDa and 250-300 kDa under non-reducing (NR
Especificaciones

Especificaciones

AAH35359
Human Siglec-6, Fc Tag (SI6-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 16 - Val 320 (Accession # AAH35359).
-20°C
Siglec-6
Human
50 mM Tris, 100 mM Glycine, 150 mM NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
60.3 kDa
Gln 16 - Val 320
SIGLEC6,CD327,CD33L,CD33L1,OBBP1,OB-BP1,CDw327
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications