Learn More
Gibco™ Human TPO (Thrombopoietin) Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75€ - 4445.00€
Especificaciones
Número de acceso | P40225 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 7066 |
Peso molecular | 18.6 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17859962
|
Gibco™
300-18-100UG |
100 μg |
886.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17811113
|
Gibco™
300-18-10UG |
10 μg |
203.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17830433
|
Gibco™
300-18-1MG |
1 mg |
4445.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17881713
|
Gibco™
300-18-250UG |
250 μg |
1556.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17850343
|
Gibco™
300-18-2UG |
2 μg |
83.75€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17871713
|
Gibco™
300-18-500UG |
500 μg |
2665.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17811813
|
Gibco™
300-18-50UG |
50 μg |
534.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Human TPO is a fully biologically active 174 amino acid polypeptide (18.6 kDa), which contains the erythropoietin-like domain of the full length TPO protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Thrombopoietin (TPO, THPO, MPL ligand, megakaryocyte colony-stimulating factor) is responsible for the generation of platelets through its action on hematopoietic cells committed to the megakaryocyte lineage. Binding of thrombopoietin to its receptor, MPL (CD110), initiates a signaling cascade via JAK/STAT, MAPK, and PI3K/AKT signaling pathways that leads to the proliferation and differentiation of megakaryocytes and, ultimately, to the production of platelets (thrombopoiesis). Thrombopoietin is constitutively produced by the liver and has a predicted molecular weight of 38 kDa.Especificaciones
P40225 | |
protein with no preservative | |
18.6 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
Thrombopoietin | |
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human MO7e cells was found to be ≤ 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^6 units/mg | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
7066 | |
Human TPO (Thrombopoietin) | |
RUO | |
C-mpl ligand; Megakaryocyte colony-stimulating factor; megakaryocyte growth and development factor; megakaryocyte stimulating factor; Mgdf; MKCSF; ML; MPL ligand; Mpllg; MSA; Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand; prepro-thrombopoietin; TDH2A; THCYT1; THPO; Thrombopoietin; thyroid microsomal antigen; thyroid peroxidase; thyroperoxidase; Tpo; TPX | |
THPO | |
Unconjugated | |
SPAPPACDLR VLSKLLRDSH VLHSRLSQCP EVHPLPTPVL LPAVDFSLGE WKTQMEETKA QDILGAVTLL LEGVMAARGQ LGPTCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQSLLGT QLPPQGRTTA HKDPNAIFLS FQHLLRGKVR FLMLVGGSTL CVRRAPPTTA VPSRTSLVLT LNEL | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ Human TPO (Thrombopoietin) Recombinant Protein, PeproTech®