Learn More
R&D Systems™ Hyaluronan Quantikine ELISA Kit
Hyaluronan Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
835.00€ - 4760.00€
Especificaciones
Conjugado | HRP |
---|---|
Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates |
Especificidad | 35 kDa Hyaluronan in Human, Mouse, Rat, Canine, and Porcine Samples |
Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18742244
|
R&D Systems™
DHYAL0 |
One 96-well plate |
835.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18791677
|
R&D Systems™
SHYAL0 |
1 Pack (6 Plates) |
4760.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Hyaluronan Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies multi-species Hyaluronan in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).Especificaciones
HRP | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates | |
35 kDa Hyaluronan in Human, Mouse, Rat, Canine, and Porcine Samples | |
ELISA |