Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular en polvo HyClone™ ActiPro
Formulado para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en bioprocesos que utilizan líneas celulares de ovario de hámster chino (CHO)
61.60€ - 281.00€
Especificaciones
Formulario | Polvo |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Con aditivos | Poloxamer 188 |
Sin aditivos | Sin glutamina |
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17205906
|
Cytiva
SH31037.08 |
1 L |
61.60€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15766398
|
Cytiva
SH31037.01 |
5 L |
281.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HyClone ActiPro cell culture medium is available in both liquid and powder forms for cell culture bioprocesses. This chemically defined medium is intended for use in combination with HyClone ActiSM medium and Cell Boost 7a and Cell Boost 7b supplements.
ActiPro media and supplements are formulated for industrial production of recombinant proteins, including those requiring complex post-translational modifications and correct protein folding. In addition, this engineered ActiPro system of media and supplements can significantly reduce production process time.
- Demonstrates high yields of recombinant protein
- Does not contain hypoxanthine and thymidine (HAT supplement)
- Chemically defined ADCF mAb media formulation
- Production medium for batch or fed-batch fermentation processes
Especificaciones
Polvo | |
Poloxamer 188 | |
De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad |
No estéril | |
Sin glutamina |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 meses