Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, ES Cell Qualified
Marca:  Cytiva SH30850.03
28.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11526331
  • 31.05€ / 1000 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Apoyar el crecimiento del cultivo celular embrionario con solución salina tamponada de fosfato HyClone™ AdvanceSTEM™ de Dulbecco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
cGMP e ISO 91:2 Pautas, directrices…
1 X
Filtro estéril de 0,1 μm
= 1,0 EU/ml
AdvanceSTEM ES Qualified
De 15 a 30 °C
DPBS
Sin calcio, Sin magnesio
Desde 7,0 hasta 7,2
1000 mL