Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, ES Cell Qualified
25.40€ - 31.05€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | cGMP e ISO 91:2 Pautas, directrices… |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 15 a 30 °C |
Concentración | 1 X |
Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
Sin aditivos | Sin calcio, Sin magnesio |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12310103
|
Cytiva
SH30850.02 |
500 mL |
25.40€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11526331
|
Cytiva
SH30850.03 |
1000 mL |
31.05€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Apoyar el crecimiento del cultivo celular embrionario con solución salina tamponada de fosfato HyClone™ AdvanceSTEM™ de Dulbecco.
Especificaciones
cGMP e ISO 91:2 Pautas, directrices… | |
1 X | |
Sin calcio, Sin magnesio | |
Desde 7,0 hasta 7,2 |
De 15 a 30 °C | |
Filtro estéril de 0,1 μm | |
= 1,0 EU/ml |