Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Supplement
A concentrated amino acid supplement, in a ready to use powder format, for high-yield protein production in CHO fed-batch processes
Marca: Cytiva SH31120.02
319.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mejore la productividad y el rendimiento celular en cultivos «fed-batch» al añadir suplemento al medio de cultivo celular para reemplazar los nutrientes agotados durante el cultivo celular
- Una solución concentrada de aminoácidos con pH alcalino
- Cell Boost 7a y 7b son suplementos concentrados de cultivo celular diseñados para usarse juntos con el fin de mejorar la producción de proteínas.
- Diseñados para soportar los procesos de fabricación actuales
- Definidos químicamente (CD), sin componentes de origen animal (ADCF) y sin ningún factor de crecimiento (como la insulina), péptidos, hidrolizados, rojo fenol o 2-mercaptoetanol
- Diseñados para su uso en combinación con los medios HyClone Actipro y ActiSM como parte del sistema de cultivo celular Actipro
- Formulados para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en procesos cuando se usan líneas celulares de ovario de hámster chino (CHO)
- Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
Especificaciones
Sin: L-glutamina, poloxámero 188 e insulina | |
Suplemento de aminoácidos | |
HyClone™ |
Líquido | |
Producción de proteínas de alto rendimiento en procesos de lotes alimentados CHO | |
500 mL |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2