Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Supplement
A concentrated amino acid supplement, in a ready to use powder format, for high-yield protein production in CHO fed-batch processes
82.70€ - 534.00€
Especificaciones
Descripción | Sin: L-glutamina, poloxámero 188 e insulina |
---|---|
Tipo de producto | Suplemento de aminoácidos |
Para utilizar con (aplicación) | Producción de proteínas de alto rendimiento en procesos de lotes alimentados CHO |
Línea de productos | HyClone™ |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16574581
|
Cytiva
SH31120.01 |
Líquido | 100 mL |
82.70€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16584581
|
Cytiva
SH31120.02 |
Líquido | 500 mL |
345.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16625805
|
Cytiva
SH31120.03 |
Líquido | 1000 mL |
534.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16447695
|
Cytiva
SH31027.01 |
Polvo | 500 mL |
221.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Improve productivity and cell yield in fed-batch cultures by supplementing the cell culture medium to replace nutrients depleted during cell culture
- A concentrated solution of amino acids with an alkaline pH
- Cell Boost 7a and 7b are concentrated cell culture supplements designed to be used together to enhance protein production.
- Designed to support modern manufacturing processes
- Chemically defined (CD), animal-derived component-free (ADCF), and does not contain any growth factors (such as insulin), peptides, hydrolysates, phenol red, or 2-mercaptoethanol
- Intended for use in combination with HyClone ActiPro and ActiSM media as part of the ActiPro cell culture system
- Formulated to provide high yields of recombinant proteins in processes when using Chinese hamster ovary (CHO) cell lines
- Manufactured to meet cGMP manufacturing standards and QC specifications
Especificaciones
Sin: L-glutamina, poloxámero 188 e insulina | |
Suplemento de aminoácidos | |
Producción de proteínas de alto rendimiento en procesos de lotes alimentados CHO | |
HyClone™ |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.