Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medios
Se utiliza para cultivar muchas células de mamíferos diferentes, como MDCK, células gliales, fibroblastos y células endoteliales. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Los medios de comunicación son compatibles con el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción y se fabrican mediante procesos certificados por la ISO 9001:2000.
Marca: Cytiva SH30271.FS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema probado con sueros HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
- Todos los productos se hidratan con agua de calidad WFI y se someten a filtración estéril de 0,1 μm
- Se ofrece en varios tipos de envase, como el cómodo HyQPAK™ de seis unidades
- Mezcla de partes iguales de los medios de DMEM y Ham's F12
- La formulación combina una alta concentración de glucosa, aminoácidos y vitaminas del DMEM con una amplia variedad de otros componentes disponibles en Ham’s F-12
- Contiene 17,5 mm de glucosa y 0,5 mm de piruvato sódico
- Concentración: 2,5 mM de Con L-glutamina y 15 mM de HEPES
- Disponible con o sin L-glutamina, rojo de fenol o HEPES
- Disponible en varios tamaños y formas de líquido o polvo
Especificaciones
ISO 9001:2000. | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Glutamina | |
6 x 500 mL |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
Medio DMEM/F12 1:1 con L-glutamina, sin HEPES | |
Filtro estéril de 0,1 μm | |
Sin HEPES |