Learn More
Cytiva Suero equino de donantes HyClone™ (EE. UU.)
Complemente el crecimiento de cultivos celulares con el suero de origen estadounidense, recogidos de los rebaños de donantes seleccionados que se someten a inspecciones y cuidados veterinarios periódicos.
Marca:  Cytiva SH30074.02
12.60 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11581831
  • 13.55€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
Albúmina, Fosfatasa alcalina, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Creatinina, SGOT, Glucosa, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Fosfatasa alcalina, Proteína total, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, Fósforo inorgánico, Hierro
Estados Unidos
Suero equino
Triple filtrado secuencial, 100 nm
BVDV, Agentes citopatogénicos, Virus de la rabia, Reovirus
Suero equino de donantes (EE. UU.)
Líquido
100 mL
Ninguno