Learn More
Cytiva Suero equino de donantes HyClone™ (EE. UU.)
Complemente el crecimiento de cultivos celulares con el suero de origen estadounidense, recogidos de los rebaños de donantes seleccionados que se someten a inspecciones y cuidados veterinarios periódicos.
13.55€ - 83.15€
Especificaciones
Otros ensayos | Albúmina, Lactosa deshidrogenasa, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Potasio, Gammaglobulina, SGPT, Sodio, Hierro, Bilirrubina total, Fosfatasa alcalina, Proteína total, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, Fósforo inorgánico, Hierro |
---|---|
País de origen | Estados Unidos |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Suero equino |
Sterilization Method | Triple filtrado secuencial, 100 nm |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11581831
|
Cytiva
SH30074.02 |
Suero equino de donantes (EE. UU.) | 100 mL | Ninguno |
13.55€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12319822
|
Cytiva
SH30074.03HI |
Suero equino de donantes (EE. UU.), inactivado por calor | 500 mL | Inactivado por calor |
83.15€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11591831
|
Cytiva
SH30074.03 |
Suero equino de donantes (EE. UU.) | 500 mL | Ninguno |
61.45€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Albúmina, Lactosa deshidrogenasa, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Potasio, Gammaglobulina, SGPT, Sodio, Hierro, Bilirrubina total, Fosfatasa alcalina, Proteína total, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, Fósforo inorgánico, Hierro | |
Líquido | |
Triple filtrado secuencial, 100 nm |
Estados Unidos | |
Suero equino | |
BVDV, Agentes citopatogénicos, Virus de la rabia, Reovirus |