Learn More
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), average age at time of collection is 6 to 8 years
Marca: Cytiva SH30528.05
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
De 6 a 8 años | |
Suero bovino adulto | |
Triple filtrado | |
HyClone™ |
Nueva Zelanda | |
3000 mL | |
Irradiada | |
Probado conforme a protocolos de la Farmacopea Europea |